Learn More
Bel-Art™ Connettori a Y SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
6 mm
50mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Multiple barbs per arm provide additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.5 in. |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | 50mm |
| Forma | Y |
| Colore | Natural |
| Product Type | Y Tubing Connector |