Learn More
Bel Art™ cuvette Rack
Codice prodotto. 10043174 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Autoclavabile:
Not Autoclavable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10043174
Marca: Bel Art™ F185160787
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold fragile spectrophotometer cuvettes in this safety rack.
Questi rack a due piani sostengono le cuvette con un contatto minimo, riducendo notevolmente la possibilità di danni.
  • Solamente gli angoli delle cuvette toccano i rack
  • Per alloggiare 12 cuvette con cammino ottico da 10 mm
  • Non graffia le cuvette di quarzo
  • In polipropilene; autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Product Type Cuvette Rack
Autoclavabile
Colore White
Capacità Cuvette con percorso ottico, 10 mm (12), Light Path Cuvettes (12 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 12
Forma Square
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cuvettes
Dimensioni (L x P x A) 4.5 x 4.375 x 4.375 in (11.4 x 11.1 x 11.1 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 11.4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in
Larghezza (sistema metrico) 11.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.375 in
Altezza (sistema metrico) 11.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.375 in