Learn More
Bel Art™ cuvette Rack
Codice prodotto. 10256524 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Autoclavabile:
Not Autoclavable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10256524
Marca: Bel Art™ F185160000
Hold fragile spectrophotometer cuvettes in this safety rack.
Questi rack a due piani sostengono le cuvette con un contatto minimo, riducendo notevolmente la possibilità di danni.
  • Solamente gli angoli delle cuvette toccano i rack
  • Per alloggiare 12 cuvette con cammino ottico da 10 mm
  • Non graffia le cuvette di quarzo
Specifica
Product Type Cuvette Rack
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Translucent
Capacità Cuvette con percorso ottico, 10 mm (12), Light Path Cuvettes (12 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 12
Forma Square
Sovrapponibile No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cuvettes
Dimensioni (L x P x A) 4.6 x 4.2 x 4.3 in (11.7 x 10.8 x 11.1 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 11.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.6 in
Larghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.2 in
Altezza (sistema metrico) 11.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.3 in