Learn More
Bel Art™ cuvette Rack
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Autoclavabile:
Not Autoclavable
Sì
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Questi rack a due piani sostengono le cuvette con un contatto minimo, riducendo notevolmente la possibilità di danni.
- Solamente gli angoli delle cuvette toccano i rack
- Per alloggiare 12 cuvette con cammino ottico da 10 mm
- Non graffia le cuvette di quarzo
- In polipropilene; autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Specifica
| Product Type | Cuvette Rack |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | White |
| Capacità | Cuvette con percorso ottico, 10 mm (12), Light Path Cuvettes (12 mm) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 12 |
| Forma | Square |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cuvettes |
| Dimensioni (L x P x A) | 4.5 x 4.375 x 4.375 in (11.4 x 11.1 x 11.1 cm) |
| Vedi altri risultati |