Learn More
Bel-Art™ Rack per provette Switch-Grid™ SP Scienceware™ con telaio in plastica
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Griglie per rack per provette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ogni telaio per rack include un set di griglie di una dimensione. (I set di griglie in dimensioni alternative possono essere acquistati separatamente).
- Le griglie ospitano provette con diametri da 10 mm a 30 mm (provette non incluse)
- Cinque inserti a griglia codificati a colori
- Il rack a tre livelli consente di posizionare le provette in modo sicuro
- I piedini in gomma impediscono ai rack di scivolare sul banco e consentono un impilaggio sicuro durante lo stoccaggio
Facilità di pulizia e sterilizzazione
- Per la pulizia del telaio e delle griglie in plastica poliossimetilene resistente agli agenti chimici utilizzare un detergente neutro, etanolo o alcool isopropilico
- Autoclavabili a 121 °C (250 °F)
Dimensioni totali del telaio: L x P x A: 31.8 x 11.1 x 6.7 cm (12.5 x 4.38 x 2.63 in)
Order Info
I set di griglie in dimensioni alternative possono essere acquistati separatamente.
Specifica
Specifica
| Product Type | Switch Grid Test Tube Rack |
| Descrizione | Frame for Switch-Grid Test Tube Rack |
| Matrice | 2 x 1 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Bianco |
| Capacità | Griglie per rack per provette |
| Materiale | Plastica |
| Posizioni | 2 x 1 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Vedi altri risultati |