Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 3 mm Provetta NMR Precision a parete sottile
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
305-PS-7-5
305-PS-8-5
305-PS-9-5
307-PP-7-5
307-PP-8-5
307-PP-9-5
327-PP-7-5
327-PP-8-5
327-PP-9-5
328-PP-7-5
328-PP-8-5
328-PP-9-5
335-PP-7-5
335-PP-8-5
335-PP-9-5
Forza del campo:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Descrizione
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
| Camber (Metric) | 51 μm |
| Concentricity (Metric) | 76 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 203.2 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.9935±0.0065 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.413±0.13 mm |
| Forza del campo | 200 MHz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.29 mm |
| Modello | 305-PS-8-5 |