Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 4 mm Provette NMR Precision a parete sottile
Codice prodotto. 15308918 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
152.4 mm
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-7-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
435-PP-7-5
Forza del campo:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15308918
Marca: Wilmad-LabGlass™ 664000495
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes
Provetta e tappo monouso
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici)
Specifica
Camber (Metric) 25 μm
Concentricity (Metric) 25μm
Lunghezza (sistema metrico) 228.6 mm
Materiale Vetro borosilicato
Diametro (sistema metrico) esterno 3.9835± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 3.240± 0.013mm
Forza del campo 400 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in
Spessore (sistema metrico) parete 0.38 mm
Modello 427-PP-9-5