Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 4 mm Provette NMR Precision a parete sottile
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
152.4 mm
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-7-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
435-PP-7-5
Forza del campo:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Descrizione
Includes
Provetta e tappo monouso
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
| Camber (Metric) | 25 μm |
| Concentricity (Metric) | 25μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 203.2 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.9835± 0.0065mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.240± 0.013mm |
| Forza del campo | 400 MHz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.38 mm |
| Modello | 427-PP-8-5 |