Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Precision step-down a parete ultrasottile
Codice prodotto. 15398888 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
547-PPT-7-5
547-PPT-8-5
547-PPT-9-5
550-PPT-7-5
550-PPT-8-5
550-PPT-9-5
555-PPT-7-5
555-PPT-8-5
555-PPT-9-5
Forza del campo:
350 MHz
400 MHz
600 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Codice prodotto. 15398888
Marca: Wilmad-LabGlass™ 663519575
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 51 μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Vetro borosilicato
Diametro (sistema metrico) esterno 4.9635± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.4965± 0.0065mm
Forza del campo 350 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in
Spessore (sistema metrico) parete 0.24 mm
Modello 547-PPT-7-5