Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR in quarzo a parete sottile
Codice prodotto. 15309028 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Modello:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Codice prodotto. 15309028
Marca: Wilmad-LabGlass™ 666070595
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le provette al quarzo NMR Wilmad Precision hanno un tasso di espansione termica estremamente basso e un'elevata resistenza alla trazione che è 14 volte maggiore durante il processo di raffreddamento/riscaldamento rispetto alle provette in vetro Classe A di tipo 1
 Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • Il quarzo naturale mantiene un tasso di trasmissione superiore all'85% (spessore di 10 mm, tenendo conto della perdita di riflessione) al di sopra di 265 nm, che rende le provette in quarzo preferibili negli studi di fotochimica
  • Una costante dielettrica dimezzata rispetto al vetro Pyrex contribuisce a migliorare il fattore di qualità
  • La bassa densità del boro pari o inferiore a 0.1 ppm garantisce uno sfondo pulito negli studi NMR con boro 11
  • Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
  • Per massimizzare l'SNR, le provette al quarzo per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento 
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 6 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Lunghezza (sistema metrico) 228.6 mm
Materiale Quartz
Product Type High Precision NMR Sample Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 4.936± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.2065± 0.0065mm
Forza del campo 600 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.38 mm
Modello 535-PP-9QTZ-5