Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR in quarzo a parete sottile
Codice prodotto. 15338998 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Modello:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Codice prodotto. 15338998
Marca: Wilmad-LabGlass™ 665070575
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le provette al quarzo NMR Wilmad Precision hanno un tasso di espansione termica estremamente basso e un'elevata resistenza alla trazione che è 14 volte maggiore durante il processo di raffreddamento/riscaldamento rispetto alle provette in vetro Classe A di tipo 1
 Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • Il quarzo naturale mantiene un tasso di trasmissione superiore all'85% (spessore di 10 mm, tenendo conto della perdita di riflessione) al di sopra di 265 nm, che rende le provette in quarzo preferibili negli studi di fotochimica
  • Una costante dielettrica dimezzata rispetto al vetro Pyrex contribuisce a migliorare il fattore di qualità
  • La bassa densità del boro pari o inferiore a 0.1 ppm garantisce uno sfondo pulito negli studi NMR con boro 11
  • Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
  • Per massimizzare l'SNR, le provette al quarzo per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento 
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Spezifikation
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 25μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Quartz
Product Type High Precision NMR Sample Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 4.936± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.2065± 0.0065mm
Forza del campo 500 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in
Spessore (sistema metrico) parete 0.38 mm
Modello 528-PP-7QTZ-5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt