Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR in quarzo a parete sottile
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Modello:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
- Il quarzo naturale mantiene un tasso di trasmissione superiore all'85% (spessore di 10 mm, tenendo conto della perdita di riflessione) al di sopra di 265 nm, che rende le provette in quarzo preferibili negli studi di fotochimica
- Una costante dielettrica dimezzata rispetto al vetro Pyrex contribuisce a migliorare il fattore di qualità
- La bassa densità del boro pari o inferiore a 0.1 ppm garantisce uno sfondo pulito negli studi NMR con boro 11
- Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
- Per massimizzare l'SNR, le provette al quarzo per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
| Camber (Metric) | 25 μm |
| Concentricity (Metric) | 51 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 228.6 mm |
| Materiale | Quartz |
| Product Type | High Precision NMR Sample Tube |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.936± 0.0065mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.2065± 0.0065mm |
| Forza del campo | 300 MHz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.38 mm |
| Vedi altri risultati |