Learn More
Bel-Art™ Omogeneizzatore per microprovette: Pestelli e provette
Codice prodotto. 17749824 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
Bulk Pack
In confezione singola
Individual Pack
Sfusi
Volume campione (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
1.5 ml
Product Type:
Pestello
Pestello e provetta
Pestle
Pestle and Tube
Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 17749824
Marca: Bel-Art™ F650009001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resistenti agli agenti chimici e al calore, senza coloranti
Chemical and heat resistant, colorant-free
Matched pestle tips and micro tubes can be used either with homogenizer or with hand processing.
  • Tight tolerances, thorough homogenization and grinding of materials
  • Chemical and heat resistant, colorant-free to eliminate potential leaching of heavy metals into samples
  • Manufactured and packaged in class 10,000 cleanroom
  • Certified DNase, RNase and Pyrogen-free
  • Made of animal and phalate/phalate-ester free polypropylene
  • Available in individual or bulk packs
Pestles
  • Unique ribbed shaft provides precise finger control of homogenization for shear sensitive samples
  • Fit most motorized mixer adapters
Tubes
  • Tube bottom 25% thicker bottoms than industry standard
  • Frosted side and cap surfaces for labeling, positive seal snap-cap design and pierceable top
Specifica
Product Type Pestle
Tensione 0/1 V
Volume campione (sistema metrico) 0.5 mL
Materiale Polypropylene
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Micro-Tube homogenizer system
Quantità confezione 100/Pk.
Tipo di imballaggio Bulk Pack
Senza RNasi Yes