Learn More
Contec™ Panni Bemcot™ M-3 e S2
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Panni M3
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
Descrizione
- Per applicazioni di classe ISO da 6 a 8 (Classe da 1000 a 100.000)
- Panni monouso estremamente assorbenti, morbidi e a basso rilascio di fibre
- Resistenti al calore per la pulizia di apparecchiature di trattamento ad alta temperatura e fornaci a diffusione
- Progettati per il settore di compact disc e nastri magnetici
- Arrivano piegati in quattro per promuovere un corretto protocollo di pulizia
- Progettati per l’uso su apparecchiature elettriche sensibili in ambienti di camere bianche
- Realizzati in filamento di 100% rayon brevettato in grado di assorbire liquidi per 13 volte il suo peso
- La superficie aperta favorisce la rimozione delle particelle
Order Info
Due dimensioni disponibili, in formato quarto di piega per promuovere un corretto protocollo di pulizia.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni M3 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25,4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 25,4 cm |
| Materiale | Rayon |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 6 e 8 |
| Dimensioni (L x P) | 10x10 pollici (24,9 x 24,9 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettati per l'uso su apparecchiature elettriche sensibili e per il settore di compact disc e nastri magnetici |