Learn More
Erlab™ Bench Cabinet with Carbon Filtration
Codice prodotto. 12058578
Click to view available options
Tipo di filtro:
BE (Polyvalent for Acids and Organic Vapors)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12058578
Marca: Erlab™ B01IA023/BE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Erlab™ Bench Cabinet with Carbon Filtration is designed to reduce the inhalation risks associated with the concentration of vapors into the lab environment.
  • Non-ducted storage cabinet
  • High level of protection
  • Mobile
  • Flexible
  • Environmentally friendly
  • Low energy consumption
  • Elimination of harmful, odoros vapors
  • Quiet ventilation system
  • High corrosion resistance
  • Lockable
  • Flat packed to facilitate laboratory access
  • Designed to store a wide variety of reagents used in the laboratory
Specifica
Tipo di filtro BE (Polyvalent for Acids and Organic Vapors)
Product Type Storage Cabinet
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado