Learn More
Kern Sohn Bilancia da tavolo ECE
Codice prodotto. p-7226289
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità:
10 kg
20 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17301573
Marca: Kern Sohn ECE 10K3N
Battery operation, compact, and lightweight bench scale with recessed grips on the underside.
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione a batteria, struttura piatta e compatta, incavo di presa alla parte inferiore e peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Piatto di pesata di dimensioni particolarmente grandi
  • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 2 s
  • Semplice e pratico comando a 2 tasti
Specifica
Capacità 10 kg
Dimensioni della piattaforma (L x P) 260 x 320 mm
Ripetibilità 5 g
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.