Learn More
Wheaton™ Bench-Top Small Bottle Roller Apparatus
Codice prodotto. p-8014259 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Modello:
C Model
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10748771
Marca: Wheaton™ W348924C
Only null left
Add to basket
Add to basket
For cell cultivation research and pilot applications. Wheaton™ Bench-Top Small Bottle Roller Apparatus allows for use with glass or plastic roller bottles.
  • Accommodates two bottles 75 to 121mm in diameter and 290mm long
  • Deck kits available to double or triple capacity
  • Can be operated in standard incubators and chill rooms (5° to 40°C)
  • Precise and reproducible speed adjustments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Intervallo di velocità 0.1 to 3.8 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 40°C
Wattage 14 W
Certificazione/Conformità CE, CSA, UL
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 32.5 cm
Altezza (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema metrico) 32 cm
Peso (sistema metrico) 8 kg
Modello C Model
Da utilizzare con (applicazione) For the growth and observation of various cell cultures
Quantità confezione 1 Ea.