Learn More
Brannan™ Bench Top Timer without External Triggering Contacts
Click to view available options
Intervallo di tempo:
9 hr. 59 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Large LCD and buttons
- Up to 9 hours, 59 minutes, 59 seconds
- 1/100 second resolution
- Includes batteries and operating instructions
- 0 to 50°C
Specifica
Specifica
| Product Type | Benchtop Timer |
| Intervallo di tempo | 9 hr. 59 min. 59 sec. |
| Accuracy | ± 1 sec. |
| Risoluzione | 1/100 sec. |
| Display | LCD |
| Incrementi | Seconds |
| Tipo di batteria | 1 x AA |
| Colore | Black |
| Peso (sistema imperiale) | 0.8708 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 0.395 kg |