Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Coolers
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni È possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco.
Marca: Thermo Scientific™ DS5116-0012
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72756kg
Descrizione
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni è possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco Thermo Scientific™.
- Maintain freezer temperature during frost-free cycles, power failures and accidental door openings
- Holds 12, 20 or 32 tubes
- Inserts are included for 1.5 mL tubes to have the compatibility to hold 0.2-0.5 mL microcentrifuge tubes
- Printed grid on one-way keyed lid for proper orientation and sample identification
- Molded of impact-resistant polycarbonate with locking handle for long-term use
- Stackable to save space
Specifica
125 mm | |
151 mm | |
108 mm | |
5.32 x 4.25 x 4.94 pollici (151 x 108 x 125 mm) | |
3 x 4 | |
Non riempito/coperchi o trasparente | |
Benchtop Cooler | |
0.2 to 0.5 mL | |
0 °C |
4.94 in. | |
5.32 in. | |
4.25 in. | |
3x4 compartimenti, non riempito, 0 gradi | |
Ore, ore, <1 °C, 3.5 | |
Polycarbonate | |
Blue, Clear | |
Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.