Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Dewar Flasks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4520577
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
2 l
4 l
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10149270
Marca: Thermo Scientific™ 41501000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conservazione dei campioni in azoto liquido, in miscele di ghiaccio secco e solvente o in acqua ghiacciata per brevi periodi con i matracci da banco Thermo Scientific™.
Conservazione dei campioni in azoto liquido, in miscele di ghiaccio secco e solvente o in acqua ghiacciata per brevi periodi con i matracci da banco Thermo Scientific™.
  • High density polyethylene base and HDPE cover with polyethylene coated handle for strong, shatterproof performance
  • Double-walled sides and CFC-free foam urethane insulation minimize heat leakage so samples stay cold longer
  • Use from -196°C to +100°C
  • Pour spout and bottom grip area for ease of removal of used liquids
  • Vented, insulated cover allows for vapor escape but maintains sample temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 33.814 fl oz.
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Capacità (sistema metrico) 1 l
Depth (Metric) Interior 195 mm
Depth (English) Interior 7.7 in.
Diametro (sistema metrico) interno bocca 96 mm
Diametro (sistema imperiale) interno bocca 3.8 in.
Altezza (sistema metrico) 251 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.9 in.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.