Learn More
Jenway™ Benchtop pH Meters
Codice prodotto. 12421240
Click to view available options
Tipo:
Advanced Digital pH Meter Kit
Standard Digital pH Meter Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12421240
Marca: Jenway™ 3545910
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compact unit that provides accurate and reliable readings.
  • Supports one, two, or three point pH calibration
  • Up to three decimal place resolution for accurate readings
Specifica
Descrizione Advanced
Include GLP, glass electrode, ATC, buffers
Precisione (Temperatura) ±0.5°C/±1°F
Precisione (pH) ±0.003
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Intervallo (mV) -1999.9 to 19.999
Tipo di display LCD, 1/8 VGA Monochrome Backlit
Tipo Advanced Digital pH Meter Kit