Learn More
BEND3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | BEND3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.3 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16842195
|
Proteintech
23101-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16832195
|
Proteintech
23101-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Product No. 23101-1-AP specifically recognizes 85 and 94 kDa isoforms.
Transcriptional repressor which associates with the NoRC (nucleolar remodeling complex) complex and plays a key role in repressing rDNA transcription. The sumoylated form modulates the stability of the NoRC complex component BAZ2A/TIP5 by controlling its USP21-mediated deubiquitination. Binds to unmethylated major satellite DNA and is involved in the recruitment of the Polycomb repressive complex 2 (PRC2) to major satellites ().Specifica
| BEND3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q5T5X7 | |
| 57673 | |
| BEND3 Fusion Protein Ag19137 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BEND3 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BEN domain containing 3, BEND3, KIAA1553, RP11 59I9.2 | |
| BEND3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |