Learn More
Chem-Lab Benedict's reagent (173g 2Na3C
Marca:  Chem-Lab CL02.0214.1000
Benedict's reagent (173g 2Na3C
Codice prodotto. 13288293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    90.95€ / 1L
    Risparmia 77.05€
    45% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium carbonate