Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore curvo con rubinetto d'arresto NS
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bent glass olive at 90° angle
- Bore: 2.5mm
- Stopcock with solid glass plug
- Temperature and chemical resistance
Specifica
Specifica
| Tipo | Raccordo curvo con rubinetto NS |
| Materiale | Vetro Duran |
| Giunto rastremato standard | NS 24/29 |