Learn More
Corning™ Bent Discharge Tubes
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 to 10 mL
25 to 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bent
- Includes protective sleeve
Specifica
Specifica
| Angolo | Bent |
| Product Type | Discharge Tube |
| Materiale | FEP, Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) | 2.5 to 10 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2.5 to 10 mL Bottle Top Dispenser |
| Include | Protective Sleeve |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |