Learn More
Corning™ Bent Discharge Tubes
Codice prodotto. p-7184584 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 to 10 mL
25 to 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16882120
Marca: Corning™ 6879
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Corning™ Bent Discharge Tubes for quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
  • Bent
  • Includes protective sleeve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo Bent
Product Type Discharge Tube
Materiale FEP, Polypropylene
Volume (sistema metrico) 2.5 to 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2.5 to 10 mL Bottle Top Dispenser
Include Protective Sleeve
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm