Learn More
Bohlender™ Bent Polypropylene Hose Connectors With Sealing Lip, FPM o-ring and PBTP Nut
Marca:  Bohlender™ D586-18
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10003221
  • 4.03€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Hose Connector
7 mm
66 mm
-20°C
GL 18
110°C
FDA Conform
Elastic
For connecting Elastic tubing to GL-threaded equipment
1 Each
Bent