missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bentazon, TRC

Codice prodotto. 17911775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17911775 1 g 1g
17923655 5 g 5g
17930715 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17911775 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1205801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 25057-89-0
Formula molecolare C10 H12 N2 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 240.28
Sinonimo 1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-one, 3-isopropyl-, 2,2-dioxide (8CI), 3,4-Dihydro-3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4-one 2,2-dioxide, 3,4-Dihydro-3-isopropyl-4-oxo-1H-2,1,3-benzothiadiazine 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one S,S-dioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazine-4(3H)-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazinon-(4)-2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiodiazin-4-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-4-oxo-2,1,3-benzothiadiazine 2,2-dioxide, BAS 351-07H, BAS 3510, BAS 3510H, BAS 3512H, BAS 3517H, BAS 351H, Basagran, Basagran 480, Basagran 480SL, Basamais, Bazargan, Bendioxide, Bentazon, Bentazone, Corsar, Leader
IUPAC Name 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2λ^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one
SMILES CC(C)N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O

Specifica

Materiale o nome chimico Bentazone
Nomi componenti o analita Bentazone
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 1 g
Peso formulazione 240.0569
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.