Learn More
Benzalkonium chloride, alkyl distribution C8-C16, 50 wt% aqueous solution
Codice prodotto. p-3625870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10144780
Marca: Thermo Scientific Acros 263820010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8001-54-5, 7732-18-5
Formula molecolare C9H13ClN
Molecular Weight (g/mol) 170.66
Numero MDL MFCD00145757
Sinonimo Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Benzalkonium chloride
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione >100.0°C
CAS min. % 49.0, 48.0
CAS max % 52.0, 51.0
Formula lineare C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC18H37
Concentrazione 49 to 52% (based on M.W.= 352.5)
Densità 0.9800g/mL
Indice di Merck 15, 1061
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in benzene, almost insoluble in ether
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 0.98
Viscosità 130 mPa.s (20°C)
pH 6 to 9 (10% aq. soln.)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 105°C
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzalkonium chloride, 50 wt% aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.