Learn More
Benzbromarone, 98%
Codice prodotto. 15678695 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15678695
Marca: Thermo Scientific Acros 460900010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3562-84-3 | C17H12Br2O3 | 424.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3562-84-3
Formula molecolare C17H12Br2O3
Molecular Weight (g/mol) 424.08
InChI Key WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzbromarone, benzbromaron, desuric, urinorm, normurat, uricovac, minuric, exurate, hipurik, azubromaron
PubChem CID 2333
ChEBI CHEBI:3023
IUPAC Name (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanone
SMILES CCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Specifications
Materiale o nome chimico Benzbromarone
Punto di fusione 152.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol
Peso formulazione 424.08
Percent Purity 98%