Learn More
Benzimidazole, 98%
Codice prodotto. 10644882 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10644882
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-17-2
Formula molecolare C7H6N2
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Numero MDL MFCD00005585
InChI Key HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
IUPAC Name 1H-benzimidazole
SMILES N1C=NC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Benzimidazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 171.0°C to 174.0°C
Colore Beige to Brown
Punti di ebollizione >360.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 23, 131
Indice di Merck 15, 1083
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: more soluble in hot water,sparingly soluble in ether,practically insoluble in benzene and petroleum,soluble in aq. sol. of acids and strong alkalies,freely soluble in alcohol,boiling xylene
Peso formulazione 118.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals