Learn More
Benzo-18-crown-6, 97%
Codice prodotto. 11443327
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11443327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16223.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14098-24-9 | C16H24O6 | 312.362 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14098-24-9
Formula molecolare C16H24O6
Molecular Weight (g/mol) 312.362
Numero MDL MFCD00062741
InChI Key DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 585779
IUPAC Name 2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyclo[16.4.0]docosa-1(22),18,20-triene
SMILES C1COCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo-18-crown-6
Punto di fusione 43°C to 45°C
Quantità 1 g
Beilstein 1626123
Sensibilità Hygroscopic
Sinonimo benzo-18-crown-6, b18c6-benzo crown ether, benzo-18-crown 6-ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo b 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, 2,3-benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaoctadec-2-ene, monobenzo-18-crown-6, benzo-18-crown6-ether, 2,3-benzo-18-crown-6, benzo-18-crown, benzo-18-crown 1g
Peso formulazione 312.37
Percent Purity 97%