Learn More
Benzocaine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30004207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004207 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30004207 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB203003100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzocaine Hydrochloride
CAS 23239-88-5
Formula molecolare C9 H11 N O2 . H Cl
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6H,2,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC Name ethyl 4-aminobenzoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 201.65
Peso formulazione 201.056
Quantità 100 mg