Learn More
Benzoic acid, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10422801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10422801
Marca: Thermo Scientific Acros 221800010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.123
Numero MDL MFCD00002398
InChI Key WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC Name benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic acid
Nota nome For analysis
Punto di fusione 121.0°C to 123.0°C
Punti di ebollizione 249.0°C
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare C6H5CO2H
Beilstein 09, 92
Fieser 01,49; 13,312
Indice di Merck 15, 1093
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, ether, chloroform,, ccl4, carbon disulfide and turpentine
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Fine Crystalline Powder