Learn More
Benzoic Acid, ACS Reagent Grade, ≥99.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11480502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11480502 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11480502 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219141280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic acid
Nota nome For ACS analysis
CAS 65-85-0
Colore White
Densità 1.321 g/cm3 (at 20°C)
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio ≥99.5%
Formula molecolare C7H6O2
Numero MDL MFCD00002398
Sinonimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
InChI Key WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC Name benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 122.123
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Peso formulazione 122.12
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido benzoico, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.