Learn More
Benzoic acid, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16645813 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16645813 1 kg 1kg
16635813 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16645813 Fornitore Honeywell Fluka N. del fornitore 33047H1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Specifica
Aspetto Complying
Percent Purity 99.9% (min.)
Grado Reagent Pharmacopeia Acids
Quantità 1 kg
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Powder