Learn More
Benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30011107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011107 1 g 1g
18081920 50 mg 50mg
18093530 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011107 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2039001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
Formula molecolare C7 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Sinonimo Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, Tiaprofenic Acid Imp. D (EP)
IUPAC Name benzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic acid
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Peso formulazione 122.0368
Percent Purity >95%
Quantità 1 g