Learn More
R&D Systems™ NucA Nuclease DuoSet ELISA
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 23.40 to 1500 pg/mL |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 233874471 |
| Quantità | 1 Kit (for 5 Plates) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | DcD |