Learn More
R&D Systems™ NucA Nuclease DuoSet ELISA
Codice prodotto. 30021083
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (for 5 Plates)
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30021083 1 Kit (for 5 Plates) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30021083 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DY1003805
for the development of sandwich ELISAs to measure natural and recombinant Benzonase Nuclease/NucA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 23.40 to 1500 pg/mL
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 233874471
Quantità 1 Kit (for 5 Plates)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo DcD