Learn More
Benzonitrile, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. p-64055 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Codice prodotto. 10025803
Marca: Thermo Scientific Acros 167670500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-47-0
Formula molecolare C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Numero MDL MFCD00001770
InChI Key JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC Name benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Materiale o nome chimico Benzonitrile
Nota nome 99+%
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -13.0°C
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C to 191.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CN
Indice di rifrazione 1.5270 to 1.5290
Quantità 50 mL
Beilstein 09, 275
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Indice di Merck 15, 1099
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viscosità 1.24 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 99+%
Grado Spectroscopy
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzonitrile
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Benzonitrile