Learn More
Benzophenone hydrazone, 98+%
Codice prodotto. 10055673 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10055673
Marca: Thermo Scientific Acros 105575000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5350-57-2 | C13H12N2 | 196.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5350-57-2
Formula molecolare C13H12N2
Molecular Weight (g/mol) 196.25
Numero MDL MFCD00007624
InChI Key QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
PubChem CID 79304
IUPAC Name benzhydrylidenehydrazine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzophenone hydrazone
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95°C to 99°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 225°C to 230°C (55.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2C=NNH2
Quantità 500 g
Beilstein 07, 417
Fieser 13,242
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystalline Needles