Learn More
Benzothiazole-6-carboxylic acid, 96%
Codice prodotto. 11324083 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11324083
Marca: Thermo Scientific Acros 439700050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3622-35-3 | C8H5NO2S | 179.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3622-35-3
Formula molecolare C8H5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 179.19
Numero MDL MFCD00111651
InChI Key DMPZJACLHDWUFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzothiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, benzo d thiazole-6-carboxylic acid, zlchem 73, pubchem9871, enamine_005417, benzothiazole-6-carboxylic, 6-benzothiazolecarboxylicacid, 6-benzothiazole carboxylic acid, cl-cob-iii-274-2
PubChem CID 601670
IUPAC Name 1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzothiazole-6-carboxylic acid
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 241°C to 243°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 179.2
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzothiazole-6-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.