Learn More
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-hexadecylammonium Chloride, CDN
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzyldimethylhexadecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride |
| Formula molecolare | C25 D5 H41 N . Cl |
| Quantità | 0.05 g |
| Sinonimo | Benzyldimethylhexadecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride |
| InChI Formula | InChI=1 S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22 H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i17D,18 D,19 D,21 D,22 D; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC Name | hexadecyl-dimethyl-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]azanium;chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 401.1232 |
| Peso formulazione | 400.3633 g/mol |
| Percent Purity | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |