Learn More
Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2703695
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10722673
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC13409DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 135829-04-8
Formula molecolare C17H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 283.327
Numero MDL MFCD02682013
InChI Key QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
PubChem CID 2776402
IUPAC Name benzyl 2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate
SMILES C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 283.33
Percent Purity 95%