Learn More
Benzyl alcohol, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15615400
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 15615400
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 402834100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-51-6
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00004599,MFCD03792087
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC Name phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl alcohol
Punto di fusione -16°C to -13°C
Densità 1.045g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 203°C to 205°C
Punto d'infiammabilità 96°C (204.8°F)
Residuo della combustione ≤0.005%
Punto di combustione 817°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH2OH
Indice di rifrazione n20/D 1.539
Quantità 100 mL
Numero UN UN3334
Beilstein 878307
Densità vapore 3.7 (vs air)
Peso formulazione 108.14g/mol
Pressione del vapore 13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C)
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid