Learn More
Benzyl Alcohol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -15°C |
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 205°C |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 500 mL |
| Densità vapore | 3.72 |
| Peso formulazione | 108.14g/mol |
| Pressione del vapore | 0.13mbar at 20°C |
| Forma fisica | Liquid |