Learn More
BENZYL ALCOHOL PURISS., PH-QUALITY, Honeywell Riedel-de Haen™
Codice prodotto. 16613954
Click to view available options
:
210 kg
Codice prodotto. 16613954
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 24122210KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
CAS max % ≤ 100%
Punto di fusione -15.4°C
Colore Colorless
Densità 1.045 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 205.3°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 100.4°C
Formula molecolare C7H8O
Formula lineare C6H5CH2OH
Quantità 210 kg
Beilstein 878307
Sinonimo Benzenemethanol
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name phenylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Grado Pharmacopeia General Use Solvents