Learn More
Benzyl Alcohol, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15680980 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
500mL
Codice prodotto. 15680980
Marca: Honeywell Research Chemicals 108006100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-51-6
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00004599,MFCD03792087
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC Name phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Alcohol
Punto di fusione -15.4°C
Colore Colorless
Densità 1.045g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 205.3°C
Punto d'infiammabilità 96°C (204.8°F)
Punto di combustione 817°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH2OH
Indice di rifrazione n20/D 1.539(lit.)
Quantità 100 mL
Numero UN UN3334
Beilstein 878307
Densità vapore 3.7 (vs air)
Peso formulazione 108.14g/mol
Pressione del vapore 3.75mmHg (77°C), 13.3mmHg (100°C)
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302 + H332-Nocivo se ingerito o inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.