Learn More
Benzyl Benzoate, TRC
Codice prodotto. 30137286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137286 50 g 50g
17902395 25 g 25g
17912935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137286 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB23095050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-51-4
Formula molecolare C14 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 212.24
Sinonimo Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl benzoate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
IUPAC Name benzyl benzoate
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Benzoate
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Peso formulazione 212.0837
Percent Purity >95%
Quantità 50 g