Learn More
Benzyl bromide, 98%
Codice prodotto. p-65721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
Codice prodotto. 10418440
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-39-0
Numero MDL MFCD00000172
InChI Key AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC Name bromomethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl bromide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -2°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4300g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C to 199.0°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H7Br
Formula lineare C6H5CH2Br
Indice di rifrazione 1.5742 to 1.5762
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 306
Fieser 05,25; 13,51
Indice di Merck 15, 1131
Gravità specifica 1.43
Informazioni di solubilità Solubility in water: 436 mg/l (25°C). Other solubilities: slowly decomposes, soluble in alcohol, benzene and ether
Molecular Weight (g/mol) 171.04
Peso formulazione 171.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.